Learn More
Thermo Scientific™ Columnas de PAH verde Hypersil™, tamaño de partículas de 3 y 5 μm
Sílice unido por alquilos especialmente adaptado con una alta carga de carbono, diseñado especialmente para el análisis de hidrocarburos poliaromáticos (PAH)
945.41€
Especificaciones
Tamaño de partículas | 5 μm |
---|---|
pH | De 2 a 9 |
Tamaño de poro | 120 Å |
Área de la superficie | 170 m²/g |
Temperatura | 60 °C |
Código de producto | Marca | Diámetro (métrico) | Longitud (métrico) | Fase estacionaria | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Diámetro (métrico) | Longitud (métrico) | Fase estacionaria | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
10017464
|
Thermo Scientific™
31105-253030 |
3 mm | 250 mm | Patentado |
945.41€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 12-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
Descripción
- Optimizadas para el método 610 de la EPA
- Análisis rápido de 16 PAH en cuestión de 4 minutos mediante columnas cortas y rápidas
- Disponibles en tamaños de partícula de 3 μm y 5 μm y gran variedad de dimensiones de columnas
Información de órdenes
Other column dimensions are available. Please call Customer Service for more information.
Especificaciones
5 μm | |
120 Å | |
60 °C | |
Patentado | |
Análisis de PAH | |
Fase inversa |
De 2 a 9 | |
170 m²/g | |
L1 | |
13,5% | |
Sí |