Learn More
Thermo Scientific™ Columnas Hypersil™ MOS (C8), tamaño de partículas de 5 μm
Tienen una cobertura monocapa de cadena de alquilos C8 unida químicamente a la superficie de sílice para obtener una fase reproducible y estacionaria eficaz
Marca: Thermo Scientific™ 30205-252130
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- Fase fiable, de menor retención
- Larga vida útil de columna, incluso bajo condiciones básicas
- Fabricadas según las directrices de calidad ISO 9001-2000
- Asequibles
Información de órdenes
También están disponibles columnas con otras dimensiones. También está disponible en 10 μm. Para obtener más información, póngase en contacto con el servicio de atención al cliente.
Compliance
Fabricadas según las directrices de calidad ISO 9001-2000.
Especificaciones
Columna de análisis | |
250 mm | |
5 μm | |
120 Å | |
60 °C | |
C8 | |
6,50 % | |
No |
2,1 mm | |
5800 psi (400 bar) | |
De 2 a 8 | |
170 m²/g | |
L7 | |
Sílice tipo A esférico, completamente poroso | |
Fase reversa | |
Fase reversa |