Learn More
Thermo Scientific™ Columnas de HPLC Hypersil™ ODS-2 (C18), tamaño de partículas de 3 y 5 μm
Ofrecen una alternativa L1 probada y fiable a muchas columnas más antiguas de otras marcas a las que se suele hacer referencia en los métodos validados
Marca: Thermo Scientific™ 31605-204630
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- Basadas en sílice de tipo A
- Excelente reproducibilidad
- Selectividad en una amplia gama de aplicaciones
- Fabricadas según las directrices de calidad ISO 9001:2000
Información de órdenes
También están disponibles columnas con otras dimensiones. Consulte con el servicio de atención al cliente para obtener más información.
Compliance
Fabricado según las directrices de calidad ISO 9001:2000.
Especificaciones
Columna de análisis | |
200 mm | |
De 2 a 8 | |
220 m²/g | |
C18 | |
11 % | |
Fase reversa |
4,6 mm | |
5 μm | |
80Å | |
L1 | |
Sílice | |
Fase reversa |