Learn More
Thermo Scientific™ Columnas Hypersil™ SAS C1, tamaño de partículas de 3 μm
Formato de columna: Columna de análisis; carga de carbono: 2,50%; tamaño de poro: 120 Å; fase de columna: Fase inversa y separación de pares de iones
520.00€ - 530.00€
Especificaciones
Tamaño de partículas 3 μm
pH 2 to 8
Tamaño de poro 120 Å
Área de la superficie 170 m²/g
Fase estacionaria C1
Ver más especificaciones
Productos 2
Código de producto Marca Longitud (métrico) Diámetro (métrico) Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Longitud (métrico) Diámetro (métrico) Precio Cantidad y disponibilidad  
10406684
Ver documentos
Thermo Scientific™
30503-154630
150 mm 4.6 mm Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A
10589745
Ver documentos
Thermo Scientific™
30503-104630
100 mm 4,6 mm Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A
Descripción
Descripción
  • Selectividad para compuestos polares y multifuncionales
  • Un material de fase inversa de cadena de alquilos corta
  • Útil para separaciones de pares de iones
Información de órdenes
También están disponibles columnas con otras dimensiones. También está disponible en 10 μm. Para obtener más información, póngase en contacto con el servicio de atención al cliente.
Especificaciones
Especificaciones
3 μm
120 Å
C1
2 to 8
170 m²/g
Sílice