Learn More
Unity Lab Services™ Thermo Scientific™ Laboratory Refrigerator Validation Service for Thermo Scientific™ TSX505
Click to view available options
Para utilizar con (equipo):
Refrigerador de laboratorio Thermo Scientific TSX505
Tamaño de la unidad:
cada uno
Descripción
IQ
- Desembalaje, montaje e instalación Se comprueba que el equipo, los manuales, los accesorios y cualquier otro accesorio hayan llegado sin daños como se especifica en el pedido de venta. Verifica que el equipo esté montado e instalado y que se hayan realizado las pruebas de diagnóstico iniciales. Se ha documentado cualquier evento anormal observado durante el montaje y la instalación.
- Suministro, instalación y medio ambiente Verifica que el lugar de instalación cumple satisfactoriamente con los requisitos ambientales especificados por el fabricante.
Información de OQ sobre los componentes del sistema Se ha registrado información detallada sobre la configuración de los componentes del sistema.
- Límites de OQ: Anote una lista de los límites recomendados por el fabricante para asegurarse de que el sistema funcione como se espera.
- Pruebas y resultados de funcionamiento del equipo: Probar las funciones importantes del equipo para verificar que el equipo funciona según lo previsto por el fabricante y requerido por el usuario. Se trata de un grupo de parámetros de equipos importantes seleccionados para las pruebas de acuerdo con el uso previsto del equipo.
- Pruebas principales: Apertura de puerta, fallo de alimentación, alarmas de temperatura
Especificaciones
Especificaciones
| Para utilizar con (equipo) | Refrigerador de laboratorio Thermo Scientific TSX505 |
| Descripción | Validation (IQ/OQ) includes a standardized protocol procedure, IQ: Verify Installation and environmental conditions, OQ: Verify operation to design specification, open door and power loss testing. |
| Service Offering | Industry-Exclusive, No-Charge Requalification Guarantee. Unity Lab Services is the only OEM service provider to offer a guarantee and promise to requalify instruments and equipment at no charge if a key component fails while under the original factory warranty or a qualifying instrument service plan. |
| Ubicación | Contact your local sales representative for a list of standard and extended coverage areas. |
| Incluye | Desplazamiento a las principales áreas metropolitanas. No se incluye la instalación. El instrumento debe estar instalado, encendido y con el punto de temperatura establecido durante 24 horas antes del servicio in situ |