Learn More
Unity Lab Services™ Servicio de validación de refrigeradores y congeladores de laboratorio Thermo Scientific™ (+ 5 a - 40 °C)
Cumpla con nuestra garantía de recualificación gratuita y exclusiva del sector, incluida con todos los congeladores y refrigeradores de laboratorio Thermo Scientific (+ 5 a - 40 °C) Servicio de validación para todos los refrigeradores y congeladores de laboratorio Thermo Scientific, excepto los refrigeradores/congeladores TSX505 y Jewett
Marca:  Unity Lab Services™ IOQPCKE89003482
Código de producto. 15596199
  • 1484.00€ / cada uno
Explore más ofertas especiales
Descripción
Descripción
IQ
  • Desembalaje, montaje e instalación Se comprueba que el equipo, los manuales, los accesorios y cualquier otro accesorio hayan llegado sin daños como se especifica en el pedido de venta. Verifica que el equipo esté montado e instalado y que se hayan realizado las pruebas de diagnóstico iniciales. Se ha documentado cualquier evento anormal observado durante el montaje y la instalación.
  • Suministro, instalación y medio ambiente Verifica que el lugar de instalación cumple satisfactoriamente con los requisitos ambientales especificados por el fabricante.
Información de OQ sobre los componentes del sistema Se ha registrado información detallada sobre la configuración de los componentes del sistema.
  • Límites de OQ: Anote una lista de los límites recomendados por el fabricante para asegurarse de que el sistema funcione como se espera.
  • Pruebas y resultados de funcionamiento del equipo: Probar las funciones importantes del equipo para verificar que el equipo funciona según lo previsto por el fabricante y requerido por el usuario. Se trata de un grupo de parámetros de equipos importantes seleccionados para las pruebas de acuerdo con el uso previsto del equipo.
- Pruebas principales: Apertura de puerta, fallo de alimentación, alarmas de temperatura
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
Refrigeradores y congeladores de laboratorio Thermo Scientific (+ 5 a – 40 °C), incluidos todos los refrigeradores y congeladores de laboratorio Thermo Scientific, excepto el refrigerador/congelador TSX505 y Jewett
Garantía de calificación sin cargo, exclusiva para el sector. Unity Lab Services es el único proveedor de servicios OEM que ofrece garantía y se compromete a recualificar instrumentos y equipos sin coste alguno si un componente clave falla mientras se encuentra cubierto por la garantía original de fábrica o por un plan de servicio de instrumentos calificado.
Desplazamiento a las principales áreas metropolitanas. No se incluye la instalación. El instrumento debe estar instalado, encendido y con el punto de temperatura establecido durante 24 horas antes del servicio in situ
La validación (IQ/OQ) incluye un procedimiento de protocolo estandarizado, IQ: Verifique las condiciones ambientales y de instalación, OQ: Verifique el funcionamiento según las especificaciones de diseño; comprobación de puerta abierta y pérdida de potencia.
Póngase en contacto con su representante de ventas local para obtener una lista de las áreas de cobertura estándar y ampliada.
Certificados
Ver productos accesorios
Ofertas especiales
Ofertas especiales
Título del producto
Unity Lab Services™ Servicio de validación de refrigeradores y congeladores de laboratorio Thermo Scientific™ (+ 5 a - 40 °C) >