Learn More
Thermo Scientific™ Puntas de pipeta Labtips
Producido con polipropileno virgen de la máxima calidad
180.00€
Especificaciones
Esterilizables en autoclave | Autoclavable |
---|---|
Para utilizar con (equipo) | Pipeta LabTip |
Línea de productos | LabTip |
Material | Polipropileno |
Código de producto | Marca | Color | Volumen (métrico) | Formato | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Color | Volumen (métrico) | Formato | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
12336582
|
Thermo Scientific™
94300230 |
Azul | 1000 μl | Gradilla |
180.00€
paquete de 1800 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||
Descripción
- Moldeadas por inyección doble para conseguir la máxima administración de muestras y el mejor ajuste para una amplia variedad de pipetas
- Disponibles en 200 y 1000 μl con formatos a granel y en rack
Especificaciones
Autoclavable | |
Pipeta LabTip | |
LabTip | |
Polipropileno |