Learn More
Epredia™ Linistat™ Linear Stainer
Compact answer to H&E frozen section protocols
Marca: Epredia™ 6754005
Includes: Recipientes de tinción de estación simple; Recipientes de tinción de estación doble; Pinzas para portaobjetos; Kit de manguera para lavado con agua
Descripción
Sistemas fiables y económicos para automatizar la tinción; todas las unidades usan un sistema de cinta transportadora para preparar portaobjetos teñidos homogéneamente
- Su eficaz superficie de apoyo permite colocarlo sobre la mayoría de los criostatos para agilizar el flujo de trabajo durante el seccionamiento congelado.
- Entre sus características se incluyen 14 estaciones de tinción (de 20 segundos cada una), agua corriente y un recipiente recolector con capacidad para 13 portaobjetos.
- El tiempo de tinción es inferior a cinco minutos.
- También se puede utilizar para la tinción manual cuando la situación lo requiera
- Las pinzas para portaobjetos codificadas por colores corresponden a los portaobjetos coloreados y los medios de inclusión para secciones congeladas coloreados Epredia™ Cryochrome™.
Especificaciones físicas
- Dimensiones (F x An x Al): 15,9 x 64 x 27cm
- Espacio de separación de altura: 9,75 in (24,8cm)
- Peso: 16,3 lb (7,3kg)
- Requisitos de alimentación: 110-120 V CA, 60 Hz, máximo 2,0 A; 220-240 V CA, 50/60 Hz, máximo 1,0 A
Especificaciones
Pinza para portaobjetos | |
Rosa | |
Tinción lineal Linistat™ |