Learn More
Epredia™ Linistat™ Linear Stainer
Compact answer to H&E frozen section protocols
Marca: Epredia™ 6754008
Detalles adicionales : Peso : 1.00000kg
Includes: Recipientes de tinción de estación simple; Recipientes de tinción de estación doble; Pinzas para portaobjetos; Kit de manguera para lavado con agua
Descripción
Sistemas fiables y económicos para automatizar la tinción; todas las unidades usan un sistema de cinta transportadora para preparar portaobjetos teñidos homogéneamente
- Su eficaz superficie de apoyo permite colocarlo sobre la mayoría de los criostatos para agilizar el flujo de trabajo durante el seccionamiento congelado
- Entre sus características se incluyen 14 estaciones de tinción (de 20 segundos cada una), agua corriente y un recipiente recolector con capacidad para 13 portaobjetos
- El tiempo de tinción es inferior a cinco minutos
- También se puede utilizar para la tinción manual cuando la situación lo requiera
- Las pinzas para portaobjetos codificadas por colores corresponden a los portaobjetos coloreados y los medios de inclusión para secciones congeladas coloreados Epredia Cryochrome™.
Especificaciones físicas
- Dimensiones (F x An x Al): 15,9 x 64 x 27cm (6,25 x 25 x 18,4 pulg)
- Espacio de separación de altura: 9,75 in (24,8cm)
- Peso: 16,3 lb (7,3kg)
- Requisitos de alimentación: 110-120 VCA, 60 Hz, 2,0 A máximo; 220-240 VCA, 50/60 Hz, 1,0 A máximo
Especificaciones
Pinza para portaobjetos | |
Verde | |
Tinción lineal Linistat™ |