Learn More
Epredia™ Linistat™ Linear Stainer
Compact answer to H&E frozen section protocols
Marca:  Epredia™ 6754002
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 12898280
  • 240.00€ / cada uno
Explore más ofertas especiales
Includes: Recipientes de tinción de estación simple; Recipientes de tinción de estación doble; Pinzas para portaobjetos; Kit de manguera para lavado con agua
Descripción
Descripción
Sistemas fiables y económicos para automatizar la tinción; todas las unidades usan un sistema de cinta transportadora para preparar portaobjetos teñidos homogéneamente
  • Su eficaz superficie de apoyo permite colocarlo sobre la mayoría de los criostatos para agilizar el flujo de trabajo durante el seccionamiento congelado
  • Entre sus características se incluyen 14 estaciones de tinción (de 20 segundos cada una), agua corriente y un recipiente recolector con capacidad para 13 portaobjetos
  • El tiempo de tinción es inferior a cinco minutos
  • También se puede utilizar para la tinción manual cuando la situación lo requiera
  • Las pinzas para portaobjetos codificadas por colores corresponden a los portaobjetos coloreados y los medios de inclusión para secciones congeladas coloreados Epredia Cryochrome™.
Especificaciones físicas
  • Dimensiones (F x An x Al): 15,9 x 64 x 27cm (6,25 x 25 x 18,4 pulg)
  • Espacio de separación de altura: 9,75 in (24,8cm)
  • Peso: 16,3 lb (7,3kg)
  • Requisitos de alimentación: 110-120 VCA, 60 Hz, 2,0 A máximo; 220-240 VCA, 50/60 Hz, 1,0 A máximo
Especificaciones
Especificaciones
Pinza para portaobjetos
Blanco
Tinción lineal Linistat™