Learn More
Thermo Scientific™ Cuaderno de laboratorio Nalgene™ Deluxe con páginas de papel normal; tapa de PE
GREENER_CHOICE
184 páginas de papel sin ácido de alta calidad con cuadrícula de 6 mm (1/4 pulg.)
Marca:  Thermo Scientific™ 6501-1000
304.00 EUR hasta el 2025-12-31
Use el código promocional "25339" para aplicar la oferta.
Código de producto. 10264372
  • 318.00€ / paquete de 6
Fecha estimada de envío: 26-06-2025
para ver el stock
Explore más ofertas especiales
Descripción
Diseñadas para el mantenimiento de los registros de procesos. Es idóneo para asegurar la protección de patentes en laboratorios de investigación.
  • Incluye una cubierta de polietileno resistente al agua y 184 páginas de papel de alta calidad sin ácido con líneas de cuadrícula de 6 mm (0,25 pulgadas).
  • Encuadernación permanente y paginado para una mayor seguridad y trazabilidad de los datos.
  • Las páginas tamaño carta de 22 × 28 cm (8,5 × 11 pulg.) están encuadernadas y cosidas permanentemente
  • Las páginas incluyen un espacio para la firma de preparador y testigo, con el fin de facilitar la protección de patentes.
  • Dimensiones totales: 22,5 (L) × 28,6 (An) × 1,6 (Al) cm
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
Papel sin ácido
8,5 in
Borgoña
28 cm
0,25 in (6 mm)
Rejilla
11 in
Polietileno
22 cm
184
Certificados
Ofertas especiales
Ofertas especiales
Título del producto
Thermo Scientific™ Cuaderno de laboratorio Nalgene™ Deluxe con páginas de papel normal; tapa de PE > Unidad