Learn More
Thermo Scientific™ Placa Petri Nalgene™
Irrompible y reutilizable
Marca: Thermo Scientific™ 5500-0010
374.00 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "23291" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 1.98700kg
Descripción
- Resiste la adherencia celular
- Apilable para mayor comodidad
- Rebordes de bloqueo superior e inferior
- Esterilizable en autoclave
Especificaciones
Esterilizable en autoclave | |
Redondo | |
Placa de Petri | |
Paquete de 10 | |
100 mm |
PMP | |
Estéril | |
Apilable | |
15 mm |