Learn More
Thermo Scientific™ Viales criogénicos Nalgene™ System 100™
Viales independientes de polipropileno con rosca externa
Marca:  Thermo Scientific™ AY509X32
514.83 EUR hasta el 2025-12-31
Use el código promocional "24325" para aplicar la oferta.
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 13417659
  • 542.70€ / paquete de 500
Fecha estimada de envío: 29-04-2025
para ver el stock
Explore más ofertas especiales
Añadir a la cesta
Alertas:
Los viales criogénicos están diseñados para la colocación solamente en la fase de vapor del nitrógeno líquido y no deben utilizarse para el almacenamiento en la fase líquida del nitrógeno líquido. Si los viales se sumergen en la fase líquida, el gas licuado podría penetrar en el vial y provocar la vaporización rápida del líquido durante la extracción, y posibles explosiones violentas o fugas del vial o del perímetro del cierre.
Para evitar que los viales criogénicos exploten, nunca llene en exceso las unidades de almacenamiento de nitrógeno líquido. Inspeccione siempre los viales antes de su uso para asegurarse de que no presenten defectos visibles alrededor de los bordes del cierre. Utilice siempre viseras de protección facial, guantes de seguridad resistentes y ropa protectora de laboratorio al extraer viales del almacenamiento criogénico. Deje siempre que los viales se calienten lentamente en una cabina de seguridad biológica. Nunca reutilice viales criogénicos.
Descripción
Descripción
  • Estériles
  • Para su uso con System 100 CryoBoxes™ y cajas de 25 y 81 ampollas con capacidades de ampolla de 2.0 ml
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
Polipropileno
1 ml
500/caja
Estéril
Externo
Certificados
Ver productos accesorios
Ofertas especiales
Ofertas especiales
Título del producto
Thermo Scientific™ Viales criogénicos Nalgene™ System 100™ > 1.0mL.