Learn More
Thermo Scientific™ Cierres para encapsular para análisis de espacios de cabeza de 20 mm con septos National™
Descripción
Cierres de rosca de 20 mm con septum precolocados para viales headspace
- Los cierres con septos preinsertados son cómodos y minimizan la contaminación por manipulación.
- Utilice cierres magnéticos con CTC/Leap™ Technologies, Gerstel™ y otros muestreadores automáticos de transporte magnético
- Los cierres de silicona/PTFE PurePak™ vienen envasados en tarros de vidrio para conservar su pureza hasta el momento de su uso.
- El SepCap™ de polietileno moldeado es adecuado para almacenamientos a corto plazo o cuando sea necesario un acceso repetido al vial.
SepCap es para almacenamientos a corto plazo. No utilice SepCap con temperaturas elevadas.
Información de órdenes
Los cierres de rosca y los septos también se venden por separado.
Especificaciones
Especificaciones
| Color | Ámbar |
| Material | Vidrio de sílice |
| Tipo de producto | Septos |