Learn More
Thermo Scientific™ Microplacas Nunc™ MicroWell™ de 96 pocillos, con código de barras
Obtenga unos resultados coherentes con las microplacas de 96 pocillos Thermo Scientific™ Nunc™ MicroWell™, optimizadas para instrumentos robóticos, lectores automáticos y sistemas de manipulación de líquidos.
163.00€ - 559.00€
Especificaciones
Certificaciones/conformidad | Todas las microplacas fabricadas por Nunc cumplen las recomendaciones de American National Standards (ANSI) (ANSI/SBS 1-2004) |
---|---|
Formato | Estándar |
matriz, red, conjunto | 8 x 12 |
Línea de productos | Nunc™ |
Color | Transparente |
Código de producto | Marca | Tapa | Estilo de falda | Esterilidad | Código de barras | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Tapa | Estilo de falda | Esterilidad | Código de barras | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||
10010571
|
Thermo Scientific™
260887 |
Con tapa | Reborde alto | Estéril | Incluye código de barras |
559.00€
paquete de 160 |
Fecha estimada de envío: 07-02-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||
10575021
|
Thermo Scientific™
260844 |
Sin tapa | Reborde alto | No estéril | Incluye código de barras |
429.00€
paquete de 180 |
Fecha estimada de envío: 30-01-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||
10287631
|
Thermo Scientific™
269787 |
Sin tapa | Alzaprima de brida baja | Estéril | Sin código de barras |
163.00€
paquete de 50 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||
Descripción
Obtenga resultados uniformes y fiables con las microplacas de 96 pocillos Thermo Scientific™ Nunc™ MicroWell™. Con múltiples modificaciones de la superficie, estas placas son ideales para ensayos basados en células, así como para ensayos bioquímicos. La forma de fondo plano es perfecta para las mediciones ópticas y microscópicas. Disponibles en el tipo de faldón de brida alta o en el diseño de alzaprima de brida baja, las placas están optimizadas para diversos modelos de instrumentos robóticos, lectores automatizados y sistemas de manipulación de líquidos.
- Fabricada en poliestireno transparente con excelente calidad óptica, ideal para mediciones ópticas.
- La placa no tratada con superficie hidrófoba es adecuada para cultivos celulares en suspensión y una variedad de ensayos bioquímicos.
- La placa de cultivo celular recibió el tratamiento de superficie Thermo Scientific™ Nunclon™ Delta que acelera la adhesión y el crecimiento celular
- Las placas recubiertas de colágeno I y poli-D-lisina se han mejorado para la fijación de células adherentes complejas y biomoléculas
- Los diferentes diseños de brida son compatibles con operaciones tanto manuales como robóticas
- Hay disponible codificación personalizada con códigos de barras.
Especificaciones
Todas las microplacas fabricadas por Nunc cumplen las recomendaciones de American National Standards (ANSI) (ANSI/SBS 1-2004) | |
8 x 12 | |
Transparente | |
Poliestireno | |
Sin tratar |
Estándar | |
Nunc™ | |
Microplaca | |
96 | |
Plano |
Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.