Learn More
Nunc™ Sistemas de viales Cryobank sin codificar Thermo Scientific™ Nunc™
Almacene muestras diagnósticas y biológicas a temperaturas de hasta la fase de vapor del nitrógeno líquido en los sistemas de viales Cryobank Thermo Scientific™ Nunc™ sin codificación
Marca: Nunc™ 374223-BR
639.00 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "21935" para aplicar la oferta.
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
Almacene muestras diagnósticas y biológicas a temperaturas de hasta la fase de vapor del nitrógeno líquido en los sistemas de viales Cryobank Thermo Scientific™ Nunc™ sin codificación
Almacene muestras diagnósticas y biológicas a temperaturas hasta la fase gaseosa del nitrógeno líquido en los sistemas de viales Cryobank Thermo Scientific™ Nunc™ sin codificación, compatibles con opciones de etiquetado y equipos de colocación y retirada de tapones. Los productos Cryobank están disponibles en un rango de volumen desde 0,5 hasta 5,0 l y se complementan con una amplia gama de certificaciones.Seguimiento seguro
- La estructura maciza de una pieza evita que las etiquetas se despeguen durante el almacenamiento criogénico, preservando así la identidad del material de las muestras
Formato de almacenamiento superior
- Los tubos Cryobank están disponibles en gradillas de microplacas que ocupan poco espacio o se pueden almacenar en cajas criogénicas tradicionales para adaptarse al formato de almacenamiento que elija
- El formato de microplaca es compatible con las pipetas multicanal y con los equipos automatizados de manipulación de líquidos
- La característica única de antirrotación permite la compatibilidad con equipos automatizados de colocación/retirada de tapones con opciones individuales, de 8 canales o de gradilla completa para adaptarse a diversos requisitos de rendimiento
- El tapón de polipropileno con junta de elastómero termoplástico (TPE) ofrece un sellado superior durante el almacenamiento a altas o bajas temperaturas
- La superficie de bajo nivel de unión permite la recuperación máxima de muestras de baja concentración
Con certificación para satisfacer sus necesidades de almacenamiento
- Disponen de certificación CE y cumplen los requisitos de IATA para el uso y transporte para diagnóstico
- Con certificación de ausencia de ADNasa/ARNasa (0,5/1,0 ml), apirógenos (prueba de lisado del amebocito del Limulus), no tóxicos (prueba de Clase VI de la Farmacopea Estadounidense [USP])
- Nivel de garantía de esterilización 10-6 para el almacenamiento de muestras más sensible
Control de calidad exhaustivo
- Se realiza una validación de pruebas antifugas durante el proceso de fabricación para garantizar la integridad de las muestras
Especificaciones
Transparente | |
2 ml | |
48 | |
Ninguno | |
En gradilla, 48 |
Estéril | |
480 | |
Nunc™ | |
Polipropileno |