Learn More
Nunc™ Gradilla con cierre universal Thermo Scientific™ Nunc™ para criotubos
GREENER_CHOICE
Almacene tubos para la recogida/colocación automática, manipulación de líquidos y otras aplicaciones de alta capacidad de procesamiento utilizando la gradilla con cierre universal para tubos criogénicos Thermo Scientific™ Nunc™
Marca:  Nunc™ 331825-BR
194.00 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "23894" para aplicar la oferta.
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15533694
  • 301.00€ / paquete de 10
En stock
para ver el stock
Explore más ofertas especiales
Descripción
Almacene los tubos para la recogida/colocación automática, manipulación de líquidos y otras aplicaciones de alto rendimiento con la gradilla con cierre universal Thermo Scientific™ Nunc™ Universal para tubos criogénicos. 
  • No estéril
  • Caja de 10
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
Para tubo Cryobank de 2 ml, no estéril
Tubos criogénicos de 2 ml
10/paquete, 10/caja
Gradilla para almacenamiento de tubos criogénicos (con cierre)