Learn More
Thermo Scientific™ COD (Chemical Oxygen Demand) Calibration Standards for AQUAfast Colorimeters
Use these calibration standards to check your colorimeter instrument operations before measuring COD chemistries, for example in environmental and wastewater monitoring.
141.00€ - 155.00€
Código de producto | Marca | Concentración | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Concentración | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
10316522
|
Thermo Scientific™
CODS01 |
1000ppm |
141.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 19-08-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
11707757
|
Thermo Scientific™
CODS10 |
10000ppm |
155.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 19-08-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Descripción
Use Thermo Scientific™ COD (Chemical Oxygen Demand) Calibration Standards with Orion™ AQUAfast Colorimeters such as AQ4000 Advanced Colorimeter and Orion AQUAfast II AQ2040 Colorimeter. Orion colorimeters, which measure COD chemistries, are ideal for environmental and wastewater monitoring. Use these calibration standards to check operations prior to using the instruments.
- For use with: Orion AQUAfast AQ4000, Orion AQUAfast AQ2040 colorimeters
- Two Calibration Standards are available: 1000 ppm (CODS01) and 10000 ppm (CODS10), both in 475 mL bottles
- Ideal for environmental and wastewater monitoring
Información de órdenes
Reagents sold separately.