Learn More
Thermo Scientific™ Owl™ ADJ1 Adjustable System Accessories and Replacement Parts
Extremely compact at only 16cm wide
Marca: Thermo Scientific™ ADJ1-40R
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- Para ajustar la altura de la cámara de tampones superior (UBC), ésta se desliza arriba o abajo por los dos postes de soporte, lo que permite que los geles varíen en altura de 14 cm a 40 cm.
- La placa de vidrio con muescas o desplazada del «sándwich» de gel ejerce una presión sobre una junta de silicona de la UBC que garantiza un sellado hermético.
- Las placas se sujetan a la UBC con abrazaderas o mordazas de alta resistencia.
Especificaciones
Sistema de electroforesis ajustable Owl™ ADJ1 | |
Vidrio | |
0,48 cm | |
15,7 in | |
6,2 in | |
16 cm |
Placa de vidrio con ranuras | |
0,18 in | |
15,7 x 6,2 in. (40 x 16 cm) | |
40 cm | |
6,2 in | |
16 cm |