Learn More
Thermo Scientific™ Phusion U Multiplex PCR Master Mixes
Mezcla maestra de PCR multiplex de alto rendimiento para una amplificación simultánea más rápida y fiable de múltiples objetivos
268.00€ - 1070.00€
Especificaciones
Polimerasa | ADN polimerasa Phusion U Hot Start |
---|---|
Velocidad de reacción | Fast |
Tipo de producto | Mezcla maestra de PCR multiplex |
Condiciones de envío | Dry Ice |
Concentración | 2X |
Código de producto | Marca | Color | N.º de reacciones | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Color | N.º de reacciones | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
15371722
|
Thermo Scientific™
F564S |
Green | 100 reacciones |
268.00€
100 reacciones |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15351722
|
Thermo Scientific™
F562L |
Colorless | 500 reacciones |
1070.00€
500 reacciones |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15341722
|
Thermo Scientific™
F562S |
Colorless | 100 reacciones |
272.00€
100 reacciones |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15381722
|
Thermo Scientific™
F564L |
Green | 500 reacciones |
1070.00€
500 reacciones |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Descripción
Thermo Scientific Phusion U Green Multiplex PCR Master Mix is a ready-to-use, 2X end-point PCR master mix designed for simultaneous amplification of multiple targets in a single tube. Over 20 primer pairs may be combined into a single reaction for highly specific and efficient multiplexing over a broad range of primer and template concentrations.
La mezcla maestra para PCR Thermo Scientific Phusion U es una mezcla maestra para PCR de punto final 2X lista para su uso y diseñada para la amplificación simultánea de múltiples objetivos en un solo tubo. Se pueden combinar más de 20 pares de cebadores en una sola reacción para multiplexar de forma altamente específica y eficiente en una amplia gama de concentraciones de cebadores y molde.
La mezcla maestra se basa en la ADN polimerasa Phusion U Hot Start, una enzima de alto rendimiento desarrollada con tecnología de fusión. De manera similar a otras enzimas de la familia Phusion, la ADN polimerasa Phusion U incorpora más nucleótidos por evento de unión que cualquier otra ADN polimerasa. Esto permite lograr una alta producción de productos de PCR con tiempos de extensión más cortos y, por consiguiente, tiempos totales de protocolo reducidos. La mejora significativa de la capacidad de procesamiento también permite una PCR multiplex satisfactoria en objetivos difíciles como plantillas con gran cantidad de GC o plantillas de pureza subóptima. Siendo altamente tolerante a muchos inhibidores de PCR, la mezcla maestra para PCR Phusion U Multiplex puede incluso usarse con muestras no purificadas como sangre o suero.
La especificidad de la PCR multiplex aumenta con el mecanismo de inicio en caliente mediado por Affibody. El ligando Affibody unido de forma reversible inhibe la polimerasa a temperaturas ambiente evitando la amplificación de productos no específicos y la formación de dímeros del cebador.
La mezcla maestra para PCR Phusion U Multiplex contiene un tampón patentado con concentraciones equilibradas de todos los componentes de PCR, lo que elimina la necesidad de una optimización tediosa. La mezcla maestra para PCR Phusion U Green Multiplex simplifica aún más el flujo de trabajo: incluye un reactivo de densidad y dos colorantes de seguimiento de electroforesis para la carga directa de productos de PCR en geles.
Características destacadas
- PCR multiplex específica y eficiente de más de 20 objetivos hasta 2,5 kb
- Excelentes resultados con moldes de pureza subóptima debido a la tolerancia a los inhibidores
- Ciclo rápido y carga directa de productos de PCR en geles
- Genotipado
- Detección de patógenos
- Pruebas alimentarias
- Análisis de organismos genéticamente modificados
- Amplificación de microsatélites
Las mezclas maestras para PCR Multiplex Phusion U y Phusion U Green contienen ADN polimerasa de inicio en caliente Phusion U, tampón de reacción 2X, 3 mm de MgCl2, 400 °m de cada dATP, dTTP, dCTP y dGTP.
Las mezclas maestras se suministran con agua sin nucleasas.
Especificaciones
ADN polimerasa Phusion U Hot Start | |
Mezcla maestra de PCR multiplex | |
2X | |
Inicio en caliente integrado | |
Mezcla maestra o SuperMix |
Fast | |
Dry Ice | |
25 X | |
Romo | |
2,5 kb o menos |