Learn More
Thermo Scientific™ Pierce™ Anti-HA Agarose
Código de producto. p-4332113 Tienda Thermo Scientific Productos
Click to view available options
Cantidad:
1 ml de resina asentada
5 ml de resina asentada
Tamaño de la unidad:
10 ml
cada uno
Código de producto. 11533060
Marca: Thermo Scientific™ 26181
El anticuerpo monoclonal 26181 y 26182 de la etiqueta de epítopo HA de Thermo Scientific™ detecta específicamente la etiqueta de epítopo HA en las muestras de etiquetas y se valida para la inmunoprecipitación
La etiqueta HA se incorpora con frecuencia a las proteínas recombinantes para distintos propósitos. Los anticuerpos anti-HA se pueden utilizar para detectar la proteína cuando se lleven a cabo estudios con células transfectadas.
Especie del huésped: Ratón
Reactividad cruzada: Etiqueta
Isotipo: IgG1
Clon: 2-2.2.14
Inmunogen: Péptido HA YPYDVPDYA derivatizado a ovoalbúmina
Formulación: 1 ml de anticuerpo purificado en PBS, con azida sódica al 0,05 %; pH 7,2
Sinónimos: hemaglutinina de gripe humana, etiqueta HA, HA, etiqueta de epítopo HA
26181 se suministra como 1 ml de anticuerpo en agarosa entrecruzada al 4 % suministrada como una pulpa al 50 % en 0,1 M de fosfato, 0,15 M de NaCl y pH 7,2 con azida sódica al 0,05 %. Específico para el péptido HA YPYDVPDYA. La agarosa anti-HA se ha utilizado con éxito en aplicaciones de inmunoprecipitación. La agarosa anti-HA tiene un anticuerpo monoclonal IgG1 anti-HA de ratón de 3,5 mg conjugados por ml de resina de agarosa asentada. El péptido sintético HA (n.º 26184) está disponible para su uso en experimentos de neutralización y control, y para eluir de forma competitiva las proteínas de fusión marcadas con HA de la resina de afinidad antiHA inmovilizada.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de producto Agarosa
Tipo de columna Resina de agarosa, afinidad
Formato Frasco
Conjugado Etiqueta de epítopo HA (YPYDVPDYA)
Diana de purificación Anticuerpo anti-HA
Contenido y almacenamiento 1 ml de resina de sedimentación, suministrada como 2 ml de pulpa al 50 %. Almacenar de 2–8 °C.
Cantidad 1 ml de resina asentada
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Pierce Anti-HA Agarose
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Líquido inflamable Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H336-Puede provocar somnolencia o vértigo.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P240-Conectar a tierra / enlace equipotencial del recipiente y del equipo de recepción.
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: isopropanol