Learn More
Thermo Scientific™ Placas colectoras (polipropileno) para placas giratorias de filtro de 96 pocillos Pierce™
Placas de recogida y placas de equilibrio para usar con placas de centrifugación de filtro de 96 pocillos
Marca: Thermo Scientific™ 89813
43.16 EUR hasta el 2025-03-29
Use el código promocional "24111" para aplicar la oferta.
Alertas:
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:24111
Descripción
Especificaciones
0,0 | |
Placa de recogida | |
96 | |
6 plates |
Pierce™ | |
Polipropileno | |
Placas de 96 pocillos |
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
Número de lote | Tipo de certificado | Fecha | Catalog Number |
---|---|---|---|
SPECS | Certificado de análisis | 16/12/2024 | 89813 |
ZH4206951 | Certificado de análisis | 17/08/2024 | 89813 |
ZE4139531 | Certificado de análisis | 09/05/2024 | 89813 |
YJ4103461 | Certificado de análisis | 14/02/2024 | 89813 |
YJ4086441 | Certificado de análisis | 09/02/2024 | 89813 |
Ofertas especiales
-
Multiple Manufacturers
Precisión al alcance de la mano
Domine la manipulación de líquidos con facilidad.Promo Code: 24122Expires: 2025-04-13
New Offer Ahorre hasta un 92% -
Multiple Manufacturers
Más descubrimientos, menos costes
Oferta ampliada hasta el 28 de marzoPromo Code: 24111Expires: 2025-03-28
New Offer Ahorre ahora