Learn More
Thermo Scientific™ D-luciferina Pierce™, sal monopotásica
Código de producto. p-135223 Tienda Thermo Scientific Productos
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
100 miligramos
Código de producto. 15215733
Marca: Thermo Scientific™ 88293
Edge
Sustrato de luciferasa de luciérnaga para aplicaciones in vitro e in vivo
La D-luciferina Thermo Scientific Pierce está formulada con una pureza superior al 99 % como sal monosódica y monopotásica para proporcionar comodidad y un alto rendimiento a un bajo coste en ensayos con indicador con luciferasa de luciérnaga.
La luciferina es el sustrato para reacciones de bioluminiscencia con la enzima luciferasa de luciérnaga. Las sales de potasio y sodio liofilizadas de luciferina de luciérnaga son estables y fácilmente solubles, y ambas formulaciones son compatibles con una amplia variedad de obtención de imágenes in vivo basadas en luciferasa y ensayos de bioluminiscencia in vitro (la decisión de usar una u otra forma es una cuestión de preferencia del investigador). Las aplicaciones incluyen ensayos de ATP, ensayos con indicador de genes, secuenciación de alto rendimiento y varios ensayos de contaminación en todo el campo de la biotecnología. En el caso de las imágenes in vivo, la inyección de luciferina en sistemas del modelo permite la monitorización no invasiva y en tiempo real de la progresión de la enfermedad o la eficacia de los fármacos a través de la bioluminiscencia.
Características destacadas:
  • Alta pureza, normalmente superior al 99,7 %, según lo verificado por HPLC y FTIR
  • Gran rendimiento con aplicaciones in vitro
  • Adecuado para obtención de imágenes in vivo
Aplicaciones:
  • Ensayos con indicador de genes
  • Ensayos de ATP
  • Secuenciación de alto rendimiento
  • Ensayos de contaminación
  • Imágenes bioluminiscentes in vivo
  • Revisión de fármacos
  • Ensayos multiplex para estudiar efectos inespecíficos
  • Análisis de vía de transducción de señal
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Contenido y almacenamiento Almacenar a -20 °C o menos.
Método de detección Bioluminiscente
Para utilizar con (aplicación) Ensayo de ATP, ensayo con indicador de genes
Tipo de producto D-luciferina, sal monopotásica
Línea de productos Pierce
Cantidad 100 mg
Propiedades de sustrato Sustrato químico
Tipo de sustrato Sustrato de luciferasa