Learn More
Thermo Scientific™ Kit de ensayo de Bradford compatible con detergentes Pierce™
Tienda Thermo Scientific ProductosDescripción
El kit de ensayo de Bradford compatible con detergentes Thermo Scientific Pierce es una modificación rápida y lista para usar del conocido método colorimétrico de unión de tinte Coomassie para la cuantificación de proteínas totales. Los aditivos exclusivos del reactivo de Bradford permiten que este sea compatible con hasta un 1 % o más de los detergentes o reactivos de lisis que se suelen utilizar en ciencias de la vida, incluidos Triton™ X-100 y NP-40.
- Práctico: curva estándar sin detergente
- Flexible: compatible con muestras con y sin detergente
- Muestra mínima: solo requiere 10 μl para procedimiento con microplaca
- Colorimétrico: medición con un espectrofotómetro estándar o lector de placas (595 nm)
- Fácil de usar: un solo reactivo, no es necesaria la preparación de un reactivo de trabajo
- Rápido: incubación de 10 minutos a temperatura ambiente
- Amplio intervalo: detecta la concentración de proteínas en un intervalo de 2 a 1500 μg/ml
El ensayo de proteínas se puede realizar en formato de tubo de ensayo o microplaca. El intervalo de trabajo estándar oscila entre 100 y 1500 μg/ml con hasta un 1 % de detergente (o superior en algunos casos). Las concentraciones de proteínas se calculan según las absorbancias obtenidas para una serie de diluciones de proteínas estándar, normalmente seroalbúmina bovina (BSA), que se ha analizado junto con muestras desconocidas. Puesto que la respuesta de color con el tinte de Coomassie es no lineal con un aumento de la concentración de proteínas, se debe completar una curva estándar con cada ensayo. Se pueden utilizar patrones directamente sin necesidad de prepararlos en el mismo detergente que se encuentra en las muestras de prueba.
Especificaciones
Especificaciones
| Contenido y almacenamiento | Reactivo de ensayo de Bradford compatible con detergente, 450 ml, almacenar a 4 °C Ampollas estándar de albúmina, 10 x 1 ml, almacenar a temperatura ambiente |
| ensayo | Ensayo de Bradford |
| Método de detección | Colorimétrico |
| Línea de productos | Pierce |
| Tipo de producto | Ensayo de cuantificación de proteínas |
| Especificidad | Sin especificidad |
| Para utilizar con (aplicación) | Detección basada en soluciones, absorbancia |
| Para utilizar con (equipo) | Espectrofotómetro, lector de microplacas |
| Cantidad | 300 ensayos de tubos de ensayo |