missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Human ENaC gamma (aa 630-649), Synthetic Peptide, Invitrogen™

Código de producto. 11584740
Click to view available options
Cantidad:
50 μg
Tamaño de la unidad:
50 microgramos
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 11584740

Marca: Invitrogen PEP090

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Synthetic Peptide

Human gamma-ENaC (residues 630-649) Synthetic Peptide, PEP-090, from Invitrogen.

PEP-090 is a 23 amino acid synthetic peptide whose sequence corresponds to amino acids 630-649 of the human gamma-ENaC. The sequence of this peptide is (amino to carboxy terminus): C- N-T-L (630)-R-L-E-R-A-F-S-N-Q-L-T-D-T-Q-M-L-D-E-L (649)This peptide may be used for neutralization and control experiments with the polyclonal antibody that reacts with this product and human gamma-ENaC, catalog # PA1-922. Using a solution of peptide of equal volume and concentration to the corresponding antibody will yield a large molar excess of peptide (∼70-fold) for competitive inhibition of antibody-protein binding reactions.Reconstitute with 0.1 ml of distilled water.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Gene ID (Entrez) 6340
Especie Human
Método de purificación purified
Número de acceso P51170
Nombre común Human ENaC gamma (aa 630-649)
Concentración 0.5 mg/mL
Contenido y almacenamiento -20°C. Avoid freeze-thaw cycles.
Descripción Synthetic Peptide
Formato Lyophilized
Formulación peptide with no preservative
Para utilizar con (aplicación) Control
Símbolo de gen SCNN1G
Liofilizado Yes
Conservante No preservative
Tipo de producto Peptide
Cantidad 50 μg
Estado normativo RUO - research use only
Secuencia C-N-T-L(630)-R-L-E-R-A-F-S-N-Q-L-T-D-T-Q-M-L-D-E-L(649)
Mostrar más Mostrar menos
Corrección del contenido de un producto

Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.

Título del producto

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.

Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado