Learn More
Thermo Scientific™ Neuron Isolation Enzyme (with papain) for Pierce™ Primary Cell Isolation Kits
Aísle y cultive fácilmente neuronas primarias funcionales altamente viables
Marca:  Thermo Scientific™ 88285
Código de producto. 15225723
  • 87.50€ / cada uno
En stock
para ver el stock
Edge
Explore más ofertas especiales
Descripción
El kit de aislamiento de neuronas primarias Thermo Scientific Pierce proporciona reactivos de aislamiento y cultivo para la producción y la viabilidad óptimas de las neuronas primarias que forman el tejido cortical embrionario y del hipocampo de ratones y ratas.
El kit de aislamiento de neuronas primarias se ha diseñado para obtener una alta viabilidad y pureza de las neuronas embrionarias primarias mediante reactivos validados y un procedimiento optimizado para la digestión enzimática y el cultivo. El kit contiene enzimas de disociación específicas del tejido, medios formulados específicamente para el cultivo celular neuronal y suplementos de cultivo celular que promueven el aislamiento y el crecimiento de neuronas funcionales. El protocolo validado y los reactivos producen neuronas primarias de alta pureza para cultivos a corto o largo plazo y el kit está diseñado para ser utilizado por usuarios experimentados y no experimentados.
Características destacadas:
  • Optimizado: procedimiento y reactivos optimizados para viabilidad, producción, pureza y la facilidad de uso
  • Producción: proporciona un aumento de producción multiplicado por 2 en comparación con los métodos «hágalo usted mismo»
  • Viabilidad: más del 95 % de las células aisladas siguen siendo viables en cultivo desde el día 1 a la semana 4
  • Funcional: las neuronas cultivadas contienen procesos indicativos de diferenciación completa y funcionalidad
Incluye:
  • El kit completo incluye enzima de aislamiento neuronal, solución salina equilibrada de Hanks (HBSS), medio de cultivo neuronal, suplemento de medios de cultivo neuronal, suplemento de glutamina y suplemento de crecimiento neuronal
Requiere:
  • Muestra de tejido de ratón o rata embrionario fresco, suero bovino fetal inactivado por calor (FBS), placas de cultivo tratadas con poli-D-lisina
Aplicaciones:
  • Diferenciación de células neuronales
  • Inmunohistoquímica (IHC)
  • Ensayos funcionales y bioquímicos
  • Sistema biológicamente relevante para el descubrimiento de fármacos preclínicos, pruebas de neurotoxicidad y el modelado predictivo de enfermedades
Detalles del producto:
El kit de aislamiento de neuronas primarias Pierce se ha optimizado para proporcionar una excelente producción celular y para mantener las células a una viabilidad superior al 95 %. Las neuronas están adecuadamente polarizadas, desarrollan extensas ramificaciones de axones y dendritas, expresan marcadores neuronales y sinápticos y forman numerosas conexiones sinápticas funcionales entre sí. Pueden utilizarse como un sistema modelo para estudios de biología molecular y celular del desarrollo y la función neuronal, especialmente para visualizar la localización subcelular de proteínas endógenas o expresadas, proteína de imagen, polaridad neuronal, crecimiento dendrítico y formación de sinapsis [1].
Referencias generales:
1. Silva, R.F.M, et al. (2006) Dissociated primary nerve cell cultures as models for assessment of neurotoxicity. Toxicology Letters 163:1-9.
2. Ivenshitz, M. y Segal, M, (2009). Neuronal density determines network connectivity and spontaneous activity in cultured hippocampus. J Neurophysiol 104:1052-60.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
Enzima de aislamiento neuronal (con papaína)
Células neuronales (Pre-Natal), células primarias
Sólido
1 vial
Estabilidad: 1 año a -20 °C
Almacenamiento de la enzima reconstituida: -20 °C durante 6 meses y hasta dos ciclos de congelación y descongelación o 1 semana a 4 °C. El uso de enzimas después de un almacenamiento prolongado puede resultar en un rendimiento deficiente.
Rata, ratón
Pierce™
Sugerencias de productos
Sugerencias de productos
Videos
Seguridad y manipulación
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
  • Neuronal Isolation Enzyme (with papain)
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Sensibilizante respiratorio Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H334-Puede provocar síntomas de alergia o asma o dificultades respiratorias en caso de inhalación.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P342+P311-En caso de síntomas respiratorios: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: Papain