Learn More
Thermo Scientific™ Neuronal Culture Media Supplement (50X) for Pierce™ Primary Cell Isolation Kits
Código de producto. 15235723 Tienda Thermo Scientific Productos
Click to view available options
Cantidad:
10 ml
Tamaño de la unidad:
10 ml
Código de producto. 15235723
Marca: Thermo Scientific™ 88286
Aísle y cultive fácilmente neuronas primarias funcionales altamente viables
El kit de aislamiento de neuronas primarias Thermo Scientific Pierce proporciona reactivos de aislamiento y cultivo para la producción y la viabilidad óptimas de las neuronas primarias que forman el tejido cortical embrionario y del hipocampo de ratones y ratas.
El kit de aislamiento de neuronas primarias se ha diseñado para obtener una alta viabilidad y pureza de las neuronas embrionarias primarias mediante reactivos validados y un procedimiento optimizado para la digestión enzimática y el cultivo. El kit contiene enzimas de disociación específicas del tejido, medios formulados específicamente para el cultivo celular neuronal y suplementos de cultivo celular que promueven el aislamiento y el crecimiento de neuronas funcionales. El protocolo validado y los reactivos producen neuronas primarias de alta pureza para cultivos a corto o largo plazo y el kit está diseñado para ser utilizado por usuarios experimentados y no experimentados.
Características destacadas:
  • Optimizado: procedimiento y reactivos optimizados para viabilidad, producción, pureza y la facilidad de uso
  • Producción: proporciona un aumento de producción multiplicado por 2 en comparación con los métodos «hágalo usted mismo»
  • Viabilidad: más del 95 % de las células aisladas siguen siendo viables en cultivo desde el día 1 a la semana 4
  • Funcional: las neuronas cultivadas contienen procesos indicativos de diferenciación completa y funcionalidad
Incluye:
  • El kit completo incluye enzima de aislamiento neuronal, solución salina equilibrada de Hanks (HBSS), medio de cultivo neuronal, suplemento de medios de cultivo neuronal, suplemento de glutamina y suplemento de crecimiento neuronal
Requiere:
  • Muestra de tejido de ratón o rata embrionario fresco, suero bovino fetal inactivado por calor (FBS), placas de cultivo tratadas con poli-D-lisina
Aplicaciones:
  • Diferenciación de células neuronales
  • Inmunohistoquímica (IHC)
  • Ensayos funcionales y bioquímicos
  • Sistema biológicamente relevante para el descubrimiento de fármacos preclínicos, pruebas de neurotoxicidad y el modelado predictivo de enfermedades
Detalles del producto:
El kit de aislamiento de neuronas primarias Pierce se ha optimizado para proporcionar una excelente producción celular y para mantener las células a una viabilidad superior al 95 %. Las neuronas están adecuadamente polarizadas, desarrollan extensas ramificaciones de axones y dendritas, expresan marcadores neuronales y sinápticos y forman numerosas conexiones sinápticas funcionales entre sí. Pueden utilizarse como un sistema modelo para estudios de biología molecular y celular del desarrollo y la función neuronal, especialmente para visualizar la localización subcelular de proteínas endógenas o expresadas, proteína de imagen, polaridad neuronal, crecimiento dendrítico y formación de sinapsis [1].
Referencias generales:
1. Silva, R.F.M, et al. (2006) Dissociated primary nerve cell cultures as models for assessment of neurotoxicity. Toxicology Letters 163:1-9.
2. Ivenshitz, M. y Segal, M, (2009). Neuronal density determines network connectivity and spontaneous activity in cultured hippocampus. J Neurophysiol 104:1052-60.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de producto Suplemento de medios de cultivo neuronal (50X)
Contenido y almacenamiento Estabilidad: 1 año a -20 °C
Evite las congeladoras y descongelaciones repetidas. Preparar alícuota después de la descongelación inicial y almacenar a -20 °C.
Tipo de célula Células neuronales (Pre-Natal), células primarias
Especies diana Rata, ratón
Formulario Líquido
Línea de productos Pierce
Cantidad 10 ml