Learn More
Thermo Scientific™ Frascos de polipropileno para centrífuga
Tienda Thermo Scientific Productos
Click to view available options
Capacidad (métrico):
400 ml
750 ml
Descripción
Frasco de polipropileno con tapón
Botella de fondo plano PP 750mL
• Inserción directa en las navecillas 750mL
• Inserción directa en las navecillas 750mL
Especificaciones
Especificaciones
Capacidad (métrico) | 750 ml |
Capacidad (imperial) | 25,36 oz |
Color | Cuerpo transparente, tapón azul |
Material | Polipropileno |
Color del tapón | Azul |
Forma | Forma redonda |
Tipo de producto | Frasco para centrífuga |
Material del cierre | Polipropileno |
Tipo de tapón | Tapón de rosca |
Título del producto
Thermo Scientific™ Frascos de polipropileno para centrífuga >
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido