Learn More
Thermo Scientific™ Frascos de polipropileno para centrífuga
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Capacidad (métrico):
400 ml
750 ml
Description
Frasco de polipropileno con tapón
Botella de fondo plano PP 750mL
• Inserción directa en las navecillas 750mL
• Inserción directa en las navecillas 750mL
![TRUSTED_SUSTAINABILITY](/content/dam/fishersci/glyphs/Sustain_Badge.png)
Spécification
Capacidad | 400 ml (13 oz) |
Capacidad (métrico) | 400 ml |
Capacidad (imperial) | 13 oz |
Material | Polipropileno |
Para utilizar con (equipo) | Centrífugas |