Learn More
Thermo Scientific™ Viales de reacción Reacti-Vial
Tienda Thermo Scientific Productos
Click to view available options
Color:
Transparente
Tamaño de la unidad:
paquete de 12
Descripción
- La pared gruesa de vidrio amplía la muestra, lo que hace que estos viales sean la opción idónea para observar reacciones químicas
- Viales de color ámbar disponibles para compuestos sensibles a la luz
- Se entregan completos con tapón de rosca con abertura superior y disco de PTFE/caucho
Aislamiento de residuos, preparación de derivados, recuperación máxima de muestras, protección contra la humedad, conservación de muestras, precipitaciones, centrifugaciones, evaporación de disolventes
Especificaciones
Especificaciones
| Color | Transparente |
| Material | Vidrio de sílice |
| Volumen (métrico) | 5 mL |
| Estilo de rosca | Interno |
| Volumen total (métrico) | 5 mL |
| Tipo de tapón | Tapón de rosca |
| Certificaciones/conformidad | Certificado de análisis |
| Tipo | Vial |