Learn More
Thermo Scientific™ Oxoid™ Soya Peptone Neutralized
Descripción
Thermo Scientific™ Oxoid Soya Peptone Neutralized is a vegetable peptone complying with USP specifications. Its high carbohydrate content makes it suitable for many purposes.
It is widely used in culture media for the cultivation of many fastidious organisms and where rapid, luxuriant growth is required.
Total Nitrogen: ≥8.5%
Amino Nitrogen: 2.3%
Sodium Chloride: 0.4%
pH (2% solution): 7.2 ± 0.2%
Medio de cultivo ampliamente utilizado para el cultivo de muchos microorganismos exigentes y cuando se requiere un crecimiento rápido y exuberante.
- Nitrógeno total: ≥8,5%
- Nitrógeno amino: 2,3%
- Cloruro sódico: 0,4%
- pH (solución al 2 %): 7,2 ± 0,2 %
Especificaciones
Especificaciones
| Contenido y almacenamiento | Dehydrated Powder, Ambient & Dry Storage |
| Formulario | Dehydrated Powder |
| Tipo de producto | Peptone |
| Para utilizar con (aplicación) | Culture media or fermentation processes |
| Cantidad | 400 g |
| Protein Source | Soy |
For Research Use or Further Manufacturing. Not for diagnostic use or direct administration into humans or animals.