Learn More
Epredia™ Envi-Ro-Tech™ Freezing Spray
Ozone-friendly freezing spray for use at the microtome and cryostat
Marca: Epredia™ 6769038
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- Facilitates rapid freezing and consistent results
- Attachable capillary nozzle enables spot freezing
- Contains 1,1,1,2 Tetrafluoroethane
Especificaciones
8 oz, can; 6/Cs | |
Freezing Spray |
Seguridad y manipulación
Palabra de advertencia
Clasificación
Indicaciones de peligro
Consejos de prudencia
Otros peligros
- Atención
Clasificación
- Gases a presión
Indicaciones de peligro
- H280-Contiene gas a presión; peligro de explosión en caso de calentamiento.
Consejos de prudencia
- P410+P403-Proteger de la luz del sol Almacenar en un lugar bien ventilado.
- P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Otros peligros
- MIXTURE LIST-Contém: 1,1,1,2- tetraflouroethane