Learn More
Thermo Scientific™ Septos
Gama amplia para cubrir casi todas las aplicaciones
Marca:  Thermo Scientific™ 31303233
122.55 EUR hasta el 2025-03-30
Use el código promocional "24134" para aplicar la oferta.
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 12683166
  • 129.00€ / paquete de 50
En stock
para ver el stock
Edge
Explore más ofertas especiales
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
Gama amplia para cubrir casi todas las aplicaciones
  • De diferentes materiales y límites de temperatura para todas las aplicaciones
  • Para su uso en GC TRACE™ y FOCUS™ de Thermo Scientific e instrumentos de otros fabricantes
  • Blísteres individuales sin contaminantes
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
Tabique de bajo sangrado
Silicona
Pack of 50
Instrumentos de GC
11 mm
Certificados
Ofertas especiales
Ofertas especiales
Título del producto
Thermo Scientific™ Septos > Septos BTO; 11 mm; 50/paq.