Learn More
Epredia™ Consul-Mount™
Código de producto. p-3615081 Tienda Epredia Productos
Click to view available options
Tipo de producto:
Medio para histología Consul-Mount™, viscosidad media
Tamaño de la unidad:
paquete de 4
Código de producto. 12658016
Marca: Epredia™ 9990440
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Designed specifically for use with the Epredia™ Consul™ coverslipper
  • Medio de montaje orgánico permanente
  • Base de xileno
  • Índice de refracción: 1,495 ± 0,005 (seco)
  • Viscosidad: Medio (125-200 cps a 24 °C)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Color Transparente
Tipo de producto Medio para histología Consul-Mount™, viscosidad media
Cantidad 500 mL
Para utilizar con (aplicación) Para su uso con el cubreobjetos Epredia™ Consul™
Formulario Líquido
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Consul Mount Histology
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 1
  • PELIGRO ACUÁTICO AGUDO Categoría 1
  • Líquido inflamable Categoría 3
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H226-Líquidos y vapores inflamables.
  • H312-Nocivo en contacto con la piel.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
  • H400-Muy tóxico para los organismos acuáticos.
  • H410-Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
  • EUH210-Puede solicitarse la ficha de datos de seguridad.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
  • P370+P378-En caso de incendio: Utilizar para la extinción.
  • P391-Recoger el vertido.
  • P403+P235-Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener en lugar fresco.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: xylenes, 2-propenoicacid