Learn More
Epredia™ Gradilla para portaobjetos del centro de inmunotinción Shandon™ Sequenza™
Gradilla para portaobjetos, para su uso con el centro de inmunotinción Shandon™ Sequenza™.
Marca: Epredia™ 73310017
432.62 EUR hasta el 2025-04-30
Use el código promocional "24155" para aplicar la oferta.
Descripción
Piezas de repuesto, para su uso con el centro de inmunotinción Shandon™ Sequenza™.
- La gradilla de portaobjetos tiene capacidad para 10 conjuntos Shandon Coverplate™, lo que garantiza la uniformidad y una calidad de tinción excelente
Especificaciones
Gradilla para portaobjetos | |
Cassette con 10 posiciones de tinción | |
Centro de inmunotinción Shandon™ Sequenza™ |