Learn More
Trajan Scientific and Medical™ Thermo Scientific Sintered Glass LVI Liner
The unique deactivation process of SGE inlet liners provides excellent analysis for a wide range of compounds
67.80€ - 1135.00€
Especificaciones
Longitud (métrico) | 120 mm |
---|---|
Product Type Specs | Revestimiento de la inyección de grandes volúmenes (LVI) |
Diámetro interior (métrico) | 0,78/1,8 mm |
Diámetro exterior (imperial) | 2,75 mm |
Para utilizar con (equipo) | Instrumentos para GC Thermo Scientific |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
12944061
|
Trajan Scientific and Medical™
092155 |
5/paq. |
267.00€
paquete de 5 |
Fecha estimada de envío: 13-09-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
12954061
|
Trajan Scientific and Medical™
09215501 |
1 unidad |
67.80€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 13-09-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
12964061
|
Trajan Scientific and Medical™
09215525 |
25/paq. |
1135.00€
paquete de 25 |
Fecha estimada de envío: 13-09-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Descripción
- Each batch of liners tested for activity
- Manufactured from borosilicate glass
- Color coded by geometry for easy identification
- For use with Thermo Scientific instruments
Especificaciones
120 mm | |
0,78/1,8 mm | |
Instrumentos para GC Thermo Scientific |
Revestimiento de la inyección de grandes volúmenes (LVI) | |
2,75 mm | |
Vidrio sinterizado |