Learn More
Thermo Scientific™ SL4F Plus Centrifuge Series
Ergonomic design, standard high contrast user interface for up to 6 saved programs with simple push-button operation for routine applications.
Marca: Thermo Scientific™ 75009973
12586.50 EUR hasta el 2024-12-15
Use el código promocional "21658" para aplicar la oferta.
Ver más versiones de este producto
Descripción
The SL4F/SL4FR Plus series floor standing centrifuges come standard with an easy-to-use keypad and high contrast LCD display. This high-capacity and versatile unit offers consistent performance and is ideal for routine applications. Quickly and securely swap between 13 unique rotor options with the tool-less Auto-Lock rotor exchange. This compact floor standing unit is on casters and can easily be moved for cleaning or storage.
Sistema de sellado de cubiletes Thermo Scientific™ ClickSeal™:
Especificaciones
EN/UL/IEC 61010-1, EN/UL/IEC 61010-2-020 y 61010-2-101, EN/UL/IEC 61326-1, EN/UL/IEC 61326-2-6, FCC parte 15 | |
4 x 1000 ml con rotor TX-1000 | |
15 200 rpm (rotor Microliter 30 x 2) | |
LCD de alto contraste, botón pulsador | |
Eficiencia energética, menos residuos | |
Almacena hasta 6 programas | |
9 de aceleración/10 de frenado | |
Unidad | |
Detección de desequilibrio SMARTSpin, sistema antipinzamiento, a prueba de choques | |
83,5 x 56,6 x 69 cm (32,8 x 22,3 x 27,2 pulg) |
Microprocesador | |
25 830 x g con rotor Microliter 30 x 2 | |
Sí | |
Inducción de perfil bajo sin escobillas de accionamiento directo | |
El rotor debe adquirirse por separado | |
Con certificación IVD | |
Hasta 6 programas mediante botón pulsador e interfaz LCD de alto contraste | |
No | |
Centrífuga de uso general | |
208/230 V |