Learn More
Thermo Scientific™ SL4F Plus Centrifuge Series
GREENER_CHOICE
Ergonomic design, standard high contrast user interface for up to 6 saved programs with simple push-button operation for routine applications.
Marca:  Thermo Scientific™ 75009953
 Ver más versiones de este producto
Disponibilidad y fecha de envío del equipamiento estándar no incluye personalización o servicios montados en fábrica. Para ello, seleccione 'Solicitar presupuesto' o póngase en contacto con su gestor. Tenga en cuenta que el plazo de entrega variará.
Código de producto. 17140609
  • 13969.50€ / cada uno
Explore más ofertas especiales
Descripción
Descripción
The SL4F/SL4FR Plus series floor standing centrifuges come standard with an easy-to-use keypad and high contrast LCD display. This high-capacity and versatile unit offers consistent performance and is ideal for routine applications. Quickly and securely swap between 13 unique rotor options with the tool-less Auto-Lock rotor exchange. This compact floor standing unit is on casters and can easily be moved for cleaning or storage.
Sistema de sellado de cubiletes Thermo Scientific™ ClickSeal™:
  • El avanzado sistema de gestión de rotores optimiza la aceleración, el frenado y el desequilibrio residual de la carga de cada opción de rotor y cestillo.
  • Esta tecnología optimiza la seguridad y mejora las separaciones
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Especificaciones
    Especificaciones
    EN/UL/IEC 61010-1, EN/UL/IEC 61010-2-020 y 61010-2-101, EN/UL/IEC 61326-1, EN/UL/IEC 61326-2-6, FCC parte 15
    4 x 1000 ml con rotor TX-1000
    15 200 rpm (rotor Microliter 30 x 2)
    LCD de alto contraste, botón pulsador
    Eficiencia energética, menos residuos
    Almacena hasta 6 programas
    9 de aceleración/10 de frenado
    Unidad
    Detección de desequilibrio SMARTSpin, sistema antipinzamiento, a prueba de choques
    83,5 x 56,6 x 69 cm (32,8 x 22,3 x 27,2 pulg)
    Microprocesador
    25 830 x g con rotor Microliter 30 x 2
    Sí
    Inducción de perfil bajo sin escobillas de accionamiento directo
    El rotor debe adquirirse por separado
    Solo para uso general
    Hasta 6 programas mediante botón pulsador e interfaz LCD de alto contraste
    No
    Centrífuga de uso general
    208/230 V
    Certificados
    Ver productos accesorios