Learn More
Unity Lab Services™ Servicio de cualificación del sistema de control remoto Thermo Scientific Smart-Vue Pro
Siga cumpliendo con nuestra garantía gratuita de recualificación exclusiva del sector incluida con cada servicio de validación de Thermo Scientific para el sistema de control remoto Smart-Vue Pro
Marca: Unity Lab Services™ IOQPCKE89003675
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
IQ
- Desembalaje, montaje e instalación Se comprueba que el equipo, los manuales, los accesorios y cualquier otro accesorio hayan llegado sin daños como se especifica en el pedido de venta. Verifica que el equipo esté montado e instalado y que se hayan realizado las pruebas de diagnóstico iniciales. Se ha documentado cualquier evento anormal observado durante el montaje y la instalación.
- Suministro, instalación y medio ambiente Verifica que el lugar de instalación cumple satisfactoriamente con los requisitos ambientales especificados por el fabricante.
Cualificación de funcionamiento (OQ)
- Información sobre los componentes del sistema Se ha registrado información detallada sobre la configuración de los componentes del sistema.
- Límites de OQ: Anote una lista de los límites recomendados por el fabricante para asegurarse de que el sistema funcione como se espera.
- Pruebas y resultados de funcionamiento del equipo: Probar las funciones importantes del equipo para verificar que el equipo funciona según lo previsto por el fabricante y requerido por el usuario. Se trata de un grupo de parámetros de equipos importantes seleccionados para las pruebas de acuerdo con el uso previsto del equipo.
Pruebas principales: Manipulación de alarmas, gestión de alarmas, llamada de voz, alertas, gestión de lecturas, gestión de grupos de llamadas y usuario, informes e impresiones
Especificaciones
Sistema de monitorización remota Smart-Vue Pro | |
Póngase en contacto con su representante de ventas local para obtener una lista de las áreas de cobertura. |