Learn More
Thermo Scientific™ Adaptadores Sorvall™ para rotor basculante Stratos™ de cuatro puestos
Código de producto. 10410083 Tienda Thermo Scientific Productos
Change view
Click to view available options
Color:
Blanco
Gris
Marrón
Rojo
Verde
Verde/amarillo
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Color unitSize
10410083 Verde/amarillo cada uno
10459502 Verde cada uno
10358082 Marrón cada uno
10509151 Blanco cada uno
10039500 Rojo cada uno
10568761 Gris cada uno
6 options
Código de producto. 10410083
Marca: Thermo Scientific™ 75008183
Para su uso con las centrífugas Thermo Scientific Sorvall Stratos en cuatro lugares Rotor basculante 75-003-047 con cucharón redondo 75-008-172
  • Acomoda tamaños de tubo de 1,5 a 100 mL, incluyendo tubos de orina
Información de órdenes
Los adaptadores se venden por separado; solicite la cantidad correcta para equipar el rotor.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Para utilizar con (equipo) Rotor basculante de 4 x 180 ml
Color Verde/amarillo