Learn More
Thermo Scientific™ Adaptadores Sorvall™ para rotor basculante Stratos™ de cuatro puestos
Tienda Thermo Scientific Productos
Click to view available options
Color:
Blanco
Gris
Marrón
Rojo
Verde
Verde/amarillo
Tamaño de la unidad:
cada uno
Descripción
- Acomoda tamaños de tubo de 1,5 a 100 mL, incluyendo tubos de orina
Información de órdenes
Los adaptadores se venden por separado; solicite la cantidad correcta para equipar el rotor.
Especificaciones
Especificaciones
| Para utilizar con (equipo) | Rotor basculante de 4 x 180 ml |
| Color | Gris |