Learn More
Thermo Scientific™ Adaptadores para tubos de centrífuga Sorvall™ Legend™ T/RT para rotor BioShield de cestillo basculante de cuatro puestos
Código de producto. 10260262 Tienda Thermo Scientific Productos
Change view
Click to view available options
Capacidad:
20 tubos de 7 mL
4 tubos cónicos de 50 mL
4 tubos de 45/50 mL
56 tubos de 1,5/2,0 mL
Tamaño de la unidad:
2 sets
cada uno
Código de producto. Capacidad unitSize
10260262 4 tubos cónicos de 50 mL cada uno
10763073 56 tubos de 1,5/2,0 mL 2 sets
10266033 20 tubos de 7 mL cada uno
10215703 4 tubos de 45/50 mL cada uno
4 options
Código de producto. 10260262
Marca: Thermo Scientific™ 75006461
Para su uso con rotor basculante de cuatro puestos 75-006-445 cuando está equipado con cestillo rectangular 75-006-446
Los adaptadores se venden por separado; solicite la cantidad correcta para equipar el rotor.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Para utilizar con (equipo) Rotor LH-W y LH- con cestillo DoubleSpin
Capacidad 4 tubos cónicos de 50 mL
Tipo Tube Adapter
Color Verde claro