Learn More
Thermo Scientific™ Adaptadores para tubos de centrífuga Sorvall™ Legend™ T/RT para cucharones de rotor redondos
Código de producto. 10181031 Tienda Thermo Scientific Productos
Click to view available options
Color:
Aceite de oliva
Amarillo
Blanco
Gris claro
Rojo
Verde
Tamaño del tubo:
10/15 ml
15 ml
175/250 ml
50 mL
7 mL
Tamaño de la unidad:
1 PCS
cada uno
Código de producto. 10181031
Marca: Thermo Scientific™ 75008144
Para usar con rotores de cuatro lugares 75006445 y 75006434 cuando está equipado con rotores redondos cubo 75006441
Los adaptadores se venden por separado; solicite la cantidad correcta para equipar el rotor.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Para utilizar con (equipo) Rotor LH-W y LH- con cestillo redondo
Color Blanco
Tamaño del tubo 175/250 ml