Learn More
Thermo Scientific™ Adaptadores para tubos de centrífuga Sorvall™ Legend™ T/RT para cucharones de rotor redondos
Código de producto. p-317731 Tienda Thermo Scientific Productos
Change view
Click to view available options
Color:
Aceite de oliva
Amarillo
Blanco
Gris claro
Rojo
Verde
Tamaño del tubo:
10/15 ml
15 ml
175/250 ml
50 mL
7 mL
Tamaño de la unidad:
1 PCS
cada uno
Código de producto. Color Tamaño del tubo unitSize
10290162 Amarillo 7 mL cada uno
10782393 Gris claro 7 mL cada uno
10202991 Rojo 15 ml cada uno
10259301 Blanco 10/15 ml 1 PCS
10384681 Aceite de oliva 15 ml 1 PCS
10395472 Verde 50 mL cada uno
10181031 Blanco 175/250 ml cada uno
7 options
Código de producto. 10290162
Marca: Thermo Scientific™ 75008133
Para usar con rotores de cuatro lugares 75006445 y 75006434 cuando está equipado con rotores redondos cubo 75006441
Los adaptadores se venden por separado; solicite la cantidad correcta para equipar el rotor.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Para utilizar con (equipo) Rotor LH-W y LH- con cestillo redondo
Color Amarillo
Tamaño del tubo 7 mL