Learn More
Thermo Scientific™ Tapa Sorvall™ para cestillos redondos Primo™
Protegen de las salpicaduras
Marca: Thermo Scientific™ 75007598
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
Protegen de las salpicaduras
Las tapas encajan en los cucharones redondos (75-007-555) 4en el rotor basculante (75-007-591). Se vende individualmente; solicite la cantidad correcta para el rotor.
Especificaciones
Rotor con cestillos basculantes Thermo Scientific™ Sorvall™ |
Sugerencias de productos
Los clientes que vieron este artículo también vieron
Viewing 1-5 of 7
Ofertas especiales
-
Multiple Manufacturers
Oferta en pruebas de productos lácteos y vegetales
Productos de prueba de calidad para todas sus necesidades.Promo Code: 24134Expires: 2025-03-31
Days
0Hours
6Minutes
46Seconds
15 -
Multiple Manufacturers
El libro académico Best Buy Book 2025
Consulte los precios exclusivos para nuestros clientes académicosPromo Code: 25081Expires: 2025-12-31
New Offer Ahorrar ahora
Título del producto
Thermo Scientific™ Tapa Sorvall™ para cestillos redondos Primo™ > Tapa de biocontención
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido