Learn More
Thermo Scientific™ Sorvall ST4F Plus Centrifuge Series
Serie de centrífugas Thermo Scientific ST4F Plus
Marca: Thermo Scientific™ 75009982
Ver más versiones de este producto
Descripción
The ST4F/ST4FR Plus series floor standing centrifuges come standard with an easy-to-use keypad and high contrast LCD display. This high-capacity and versatile unit offers consistent performance and is ideal for routine applications. Quickly and securely swap between 13 unique rotor options with the tool-less Auto-Lock rotor exchange. This compact floor standing unit is on casters and can easily be moved for cleaning or storage.
Facilidad de uso:
- Controles intuitivos que simplifican el uso con información detallada sobre una amplia variedad de parámetros de funcionamiento y estados de procesamiento para lograr un rendimiento óptimo.
- El diseño industrial moderno fomenta la mejora continua de la ergonomía de carga del rotor, la seguridad del usuario y las certificaciones necesarias
- Cierre de tapa motorizado que facilita el cierre y bloqueo de la tapa de la centrífuga con un solo dedo, incluso en mesas altas.
Sistema de rotores Thermo Scientific™ Auto-Lock™ III:
- Sistema de bloqueo de seguridad que permite instalar e intercambiar rotores con solo pulsar un botón.
- El sistema permite ahorrar tiempo al cambiar de una aplicación a otra.
- Fácil acceso a la cámara del rotor para agilizar la limpieza y conseguir un entorno de trabajo más saludable y una vida útil de la unidad más prolongada.
Sistema de sellado de cubiletes Thermo Scientific™ ClickSeal™:
- Solución de biocontención que sella con un clic y elimina las tapas de rosca y las pinzas complicadas.
- Sistema de apertura y cierre con una mano que no daña los guantes.
- Sistema con certificación de CAMR™, Porton Down, Reino Unido.
Tecnología Thermo Scientific™ SMARTSpin™:
- El avanzado sistema de gestión de rotores optimiza la aceleración, el frenado y el desequilibrio residual de la carga de cada opción de rotor y cestillo.
- Esta tecnología optimiza la seguridad y mejora las separaciones
Diseño para ahorrar espacio:
- Las compactas dimensiones optimizan el área de trabajo y la altura ergonómica y el diseño curvado facilitan la colocación y retirada de las muestras y la limpieza de la unidad.
Bajo consumo energético:
- Hasta un 40 % de ahorro en el consumo energético según los protocolos estándar del sector, como la separación estándar de los componentes de la sangre o el procesamiento de tubos cónicos.
Especificaciones
el rotor debe adquirirse por separado | |
Microprocesador | |
4 x 1000 ml con rotor TX-1000 | |
No | |
No | |
83,5 x 56,6 x 69 cm (32,8 x 22,3 x 27,2 pulg) | |
Hasta 100 programas mediante botón pulsador e interfaz LCD de alto contraste | |
Centrífuga de uso general | |
LCD de alto contraste, botón pulsador | |
Eficiencia energética, menos residuos |
Certificado IVD | |
EN/UL/IEC 61010-1, EN/UL/IEC 61010-2-020 y 61010-2-101, EN/UL/IEC 61326-1, EN/UL/IEC 61326-2-6, FCC parte 15 | |
15 200 rpm (rotor Microliter 30 x 2) | |
25 830 x g con rotor Microliter 30 x 2 | |
Detección de desequilibrio SMARTSpin, sistema antipinzamiento, a prueba de choques | |
Inducción de perfil bajo sin escobillas de accionamiento directo | |
9 de aceleración/10 de frenado | |
208/240 V | |
Sí |
Sugerencias de productos
Los clientes que vieron este artículo también vieron
Ofertas especiales
-
Thermo Scientific Sorvall
,
Fisherbrand
,
Thermo Scientific
Haznos una oferta por centrifugadoras
Obtén precios especiales en las mejores centrifugadoras. Haznos una oferta hoy y mejora el equipo de tu laboratorio. ¡Oferta por tiempo limitado!Promo Code: 21629Expires: 2025-12-31
Days
277Hours
5Minutes
25Seconds
16 -
Multiple Manufacturers
El libro académico Best Buy Book 2025
Consulte los precios exclusivos para nuestros clientes académicosPromo Code: 25081Expires: 2025-12-31
New Offer Ahorrar ahora