Learn More
Thermo Scientific™ Sorvall™ Stratos centrífuga tapa estanca al aerosol para cucharón redondo 75008172
Código de producto. 10374681 Tienda Thermo Scientific Productos
Change view
Click to view available options
Para utilizar con (equipo):
Cucharón oscilante redondo
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Para utilizar con (equipo) unitSize
10374681 Cucharón oscilante redondo cada uno
1 options
Código de producto. 10374681
Marca: Thermo Scientific™ 75008173
Para usar con cucharón redondo 75008172 en rotor basculante de cuatro lugares 75003047. Solicite la cantidad correcta para el rotor.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Para utilizar con (equipo) Cucharón oscilante redondo