Learn More
Thermo Scientific™ Centrífugas Sorvall X1 y X1R Pro
La pantalla táctil ergonómica de la serie Pro facilita la programación para obtener resultados más rápidos, además de acceder y realizar un seguimiento de todos los ciclos, la vida útil del rotor y el estado de la centrífuga.
Marca: Thermo Scientific™ 75009220
Ver más versiones de este producto
Descripción
Las centrífugas Thermo Scientific™ Sorvall™ X1 y X1R de uso general Pro ofrecen un alto rendimiento y versatilidad con una interfaz de usuario de pantalla táctil a todo color fácil de usar. Las centrífugas GP Pro facilitan la programación para obtener resultados rápidos y proporcionan un seguimiento de todas las ejecuciones, la vida útil del rotor y el estado de la centrífuga. Con una capacidad de hasta 1,6 L, ofrecen un tamaño compacto y pueden centrifugar hasta 76 tubos de sangre de 5/7 ml, 16 tubos cónicos de 50 ml o 10 microplacas estándar con biocontención. La máxima versatilidad se logra con 17 rotores disponibles para elegir y Thermo Scientific™ Auto-Lock™ Rotor Exchange para cambiar rápidamente entre aplicaciones.
Facilidad de uso:
- Controles intuitivos que simplifican el uso con información detallada sobre una amplia variedad de parámetros de funcionamiento y estados de procesamiento para lograr un rendimiento óptimo.
- El diseño industrial moderno fomenta la mejora continua de la ergonomía de carga del rotor, la seguridad del usuario y las certificaciones necesarias
- Cierre de tapa motorizado que facilita el cierre y bloqueo de la tapa de la centrífuga con un solo dedo, incluso en mesas altas.
Sistema de rotores Thermo Scientific™ Auto-Lock™ III:
- Sistema de bloqueo de seguridad que permite instalar e intercambiar rotores con solo pulsar un botón.
- El sistema permite ahorrar tiempo al cambiar de una aplicación a otra.
- Fácil acceso a la cámara del rotor para agilizar la limpieza y conseguir un entorno de trabajo más saludable y una vida útil de la unidad más prolongada.
Sistema de sellado de cubiletes Thermo Scientific™ ClickSeal™:
- Solución de biocontención que sella con un clic y elimina las tapas de rosca y las pinzas complicadas.
- Sistema de apertura y cierre con una mano que no daña los guantes.
- Sistema con certificación de CAMR™, Porton Down, Reino Unido.
Tecnología Thermo Scientific™ SMARTSpin™:
- El avanzado sistema de gestión de rotores optimiza la aceleración, el frenado y el desequilibrio residual de la carga de cada opción de rotor y cestillo.
- Esta tecnología optimiza la seguridad y mejora las separaciones
Diseño para ahorrar espacio:
- Las compactas dimensiones optimizan el área de trabajo y la altura ergonómica y el diseño curvado facilitan la colocación y retirada de las muestras y la limpieza de la unidad.
Bajo consumo energético:
- Hasta un 40 % de ahorro en el consumo energético según los protocolos estándar del sector, como la separación estándar de los componentes de la sangre o el procesamiento de tubos cónicos.
Especificaciones
EN/UL/IEC 61010-1, EN/UL/IEC 61010-2-020 y 61010-2-101, EN/UL/IEC 61326-1, EN/UL/IEC 61326-2-6, FCC parte 15 | |
Sorvall X1 Pro-MD 100-240 V 50/60 Hz | |
25 830 x g (rotor Microliter 30 x 2) | |
No | |
Inducción de perfil bajo sin escobillas de accionamiento directo | |
Almacena hasta 100 eventos y programas | |
9 de aceleración/10 de frenado | |
Unidad | |
Detección de desequilibrio SMARTSpin, sistema antipinzamiento, a prueba de choques | |
Sí | |
120/240 V |
Microprocesador | |
4 tubos de recogida de sangre de 400 ml, 76 tubos de recogida de sangre de 5/7 ml, 36 tubos cónicos de 15 ml, 16 tubos cónicos de 50 ml con rotor TX-400 | |
15,200 rpm con F21-48x2, Microliter 48 x 2 o Microliter 30 x 2 | |
Interfaz de pantalla táctil a todo color | |
El rotor debe adquirirse por separado | |
Con certificación IVD | |
Hasta 100 programas a través de la interfaz de la pantalla táctil a todo color | |
No | |
Centrífuga de uso general | |
36,2 x 56,6 x 66 cm (14,2 x 17,5 x 26 pulg) |
Ofertas especiales
-
Thermo Scientific Sorvall
,
Fisherbrand
,
Thermo Scientific
Haznos una oferta por centrifugadoras
Obtén precios especiales en las mejores centrifugadoras. Haznos una oferta hoy y mejora el equipo de tu laboratorio. ¡Oferta por tiempo limitado!Promo Code: 21629Expires: 2025-12-31
-
Multiple Manufacturers
El libro académico Best Buy Book 2025
Consulte los precios exclusivos para nuestros clientes académicosPromo Code: 25081Expires: 2025-12-31