Learn More
Thermo Scientific™ Cubetas cuadradas
Tienda Thermo Scientific Productos
Click to view available options
Trayectoria óptica:
10 mm
Tamaño de la unidad:
1 SET
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo | Cubeta |
| Material | Cuarzo |
| Trayectoria óptica | 10 mm |
| Wavelength Range | 190 a 1.100 nm |
| Para utilizar con (equipo) | Espectrofotómetros de la serie Helios |
| Forma | Cuadrada |