Learn More
Thermo Scientific™ Placa de PCR, 96 pocillos, perfil bajo, con faldón, letras negras
Placa compatible con automatización de PCR con faldón completo de 96 pocillos para su uso en aplicaciones de PCR y qPCR.
Marca: Thermo Scientific™ AB0800L
114.00 EUR hasta el 2025-03-21
Use el código promocional "24111" para aplicar la oferta.
Alertas:
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:24111
Descripción
Las placas con faldón completo de 96 pocillos tienen un perfil bajo, diseño de pared de pocillo fina y son compatibles con aplicaciones de PCR y qPCR. Presentan un tamaño SBS y las placas son apilables para su uso en sistemas automatizados. Estas placas están disponibles como SuperPlate, que son más rígidas que las placas estándares, lo que facilita la manipulación robótica. Las placas de 96 pocillos y con faldón completo cuentan con una esquina recortada en la ubicación H1. Estas placas también tienen ocho orificios en el faldón, lo que ayuda a la colocación de la placa en el bloque termociclador y su retirada de él. La envoltura de faldón completo proporciona una superficie uniforme el agarre de los brazos robóticos, lo que hace que la placa sea adecuada para utilizarse con sistemas automatizados.
Las placas con faldón completo de 96 pocillos Thermo Scientific tienen un perfil bajo, diseño de pared de pocillo fina y son compatibles con aplicaciones de PCR y qPCR. Presentan un tamaño SBS y las placas son apilables para su uso en sistemas automatizados. Estas placas están disponibles como SuperPlate, que son más rígidas que las placas estándares, lo que facilita la manipulación robótica. Las placas de 96 pocillos y con faldón completo cuentan con una esquina recortada en la ubicación H1. Estas placas también tienen ocho orificios en el faldón, lo que ayuda a la colocación de la placa en el bloque termociclador y su retirada de él. La envoltura de faldón completo proporciona una superficie uniforme el agarre de los brazos robóticos, lo que hace que la placa sea adecuada para utilizarse con sistemas automatizados.
Características destacadas
• Tamaño ANSI:SBS y apilables para su uso en sistemas automatizados.
• Perfil bajo para reducir el espacio muerto y aumentar la eficacia de PCR
• Disponible como SuperPlate, que ofrece 4 veces más rigidez para una mejor manipulación robótica.
• Volumen del pocillo máximo de 0,2 ml (cuando se utiliza con adhesivo y cierres térmicos).
• Pocillo transparente para la visibilidad de las muestras.
• Sellable utilizando Thermo-Mat, películas y láminas adhesivas, cierres térmicos y todas las tiras de tapones Thermo Scientific.
• Presentan 8 orificios en el faldón, lo que ayuda a la colocación de la placa en el bloque termociclador y su retirada de él.
• El diseño de borde elevado alrededor de cada pocillo permite un sellado seguro y protege frente a la evaporación.
• Las paredes delgadas y uniformes de los pocillos ofrecen una transferencia de calor uniforme y máxima.
• Las versiones de letras negras presentan caracteres alfanuméricos negros para permitir la identificación sencilla de los pocillos.
• Las placas blancas están optimizados para qPCR, lo que aumenta la sensibilidad y reduce la variabilidad en la detección de fluorescencia.
• Esquina recortada: H1
Aplicaciones
• PCR
• qPCR/PCR en tiempo real
Certifications
Certificado como material sin ADN, ARNasa y ADNasa.
Especificaciones
Sin código de barras | |
25 placa | |
Microplaca de PCR | |
Con faldón | |
0,2 mL | |
0,1 mL | |
Perfil bajo |
Certificación como material libre de ARNasa y ADNasa | |
Transparente | |
Sistemas de PCR en tiempo real o termocicladores | |
Polipropileno | |
96 | |
25 placas |
Sugerencias de productos
Los clientes que vieron este artículo también vieron
Ofertas especiales
-
Multiple Manufacturers
Precisión al alcance de la mano
Domine la manipulación de líquidos con facilidad.Promo Code: 24122Expires: 2025-04-13
Days
28Hours
17Minutes
37Seconds
42New Offer Ahorre hasta un 92% -
Multiple Manufacturers
Más descubrimientos, menos costes
Ahorre en miles de productos elegibles.Promo Code: 24111Expires: 2025-03-21
Days
5Hours
17Minutes
37Seconds
42New Offer Ahorre ahora -
Multiple Manufacturers
Haz crecer tu descubrimiento
Enamórate con grandes ahorrosPromo Code: 24107Expires: 2025-03-28
Days
12Hours
17Minutes
37Seconds
42New Offer Comprar ahora